Imprimer
VWR® Sachets de poudre pour la détermination de la silice, réactifs pour photomètres
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85625.620EA 108 EUR
85625.620 85626.620 85627.620
VWR® Sachets de poudre pour la détermination de la silice, réactifs pour photomètres
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés avec tous les instruments portatifs ou de paillasse Hach® d'une capacité de cellule de 16 mm . Aucun étalonnage n'est nécessaire. Les sachets, scellés individuellement dans de l'aluminium, ne sont pas altérés par les conditions ambiantes et contiennent des doses pré-mesurées de réactifs en poudre pour une utilisation précise et pratique et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapide et pratique grâce à une dissolution plus facile que les comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Le bord biseauté empêche le réactif de rester coincé dans les coins
* RS = Jeu de réactifs en sachet de poudre