Imprimer
VWR®, sachets de poudre pour la détermination du phosphate, réactifs pour photomètres
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85621.610EA 66.9 EUR
85621.610 85621.680 85622.610 85623.610 85624.610
VWR®, sachets de poudre pour la détermination du phosphate, réactifs pour photomètres
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés sur des photomètres de laboratoire et portables avec une capacité de cellule de 16 mm. Aucune donnée d'étalonnage n'est nécessaire. Les coussins, scellés individuellement dans des sachets en aluminium, ne sont pas affectés par les conditions ambiantes et contiennent des réactifs en poudre pré-mesurés pour plus de précision, de commodité et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapide et pratique grâce à une dissolution plus facile que les comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Le bord biseauté empêche le réactif de rester coincé dans les coins
PP = sachet de poudre
RS = Jeu de réactifs en sachet de poudre