Imprimer
Lunettes-masques, DuraMaxx™
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1017737 1017738 1017750
111-1433EA 0 EUR
111-1433 111-1434 111-1435
Lunettes-masques, DuraMaxx™
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques à profil bas avec oculaire torique fournissent une qualité optique et une vision claire. De plus, la monture en élastomère souple se plie et s'adapte au visage pour un port confortable et ajusté.
  • Monture en PP/TPE et grand bandeau réglable
  • Système d'aération indirecte pour minimiser la buée et garder l'oculaire net
  • Grâce au traitement Dura-streme™, l'extérieur de l'oculaire possède un traitement anti-rayures et l'intérieur un traitement anti-buée
Elles se portent sur la plupart des lunettes correctrices. Le modèle à oculaire transparent est conçu pour une utilisation en intérieur, et le modèle à oculaire gris pour une utilisation en extérieur.
Poids: 100 g
Certifications: EN 166