Imprimer
Visual colour kits, pH indicator with colour card, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.09175.0100 1.09175.1000
1.09175.0100EA 72 EUR
1.09175.0100 1.09175.1000
Visual colour kits, pH indicator with colour card, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Les résultats s'obtiennent en 1 minute environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
Méthodes titrimétriques et colorimétriques.
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
Informations de livraison: chaque kit de test contient tous les réactifs nécessaires, cuvettes de réaction, tableau de comparaison des couleurs et instructions d'utilisation complètes.