Imprimer
Gants résistants aux coupures, Resistop Green
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RGT099V/10 RGT099V/7 RGT099V/8 RGT099V/9
DALLRGT099V/10EA 75.4 EUR
DALLRGT099V/10 DALLRGT099V/7 DALLRGT099V/8 DALLRGT099V/9
Gants résistants aux coupures, Resistop Green
Gants
Ces gants ambidextres sont tricotés avec 73% de polyamide, 27% de coton.
  • Technique de tricotage pour un ajustement à la main et une bonne dextérité
  • Intérieur en coton qui ralentit la transpiration et apporte plus de confort
  • Épaisseur relative pour absorber les chocs
  • Sans boulochage, le polyamide est adapté au travail de précision
  • Polyamide d'excellente résistance à l'abrasion et à la coupe
  • Couleur verte moins salissante qui assure une plus longue durée de vie
Parfaits pour la manipulation de pièces pointues dans l'industrie automobile et les industries mécaniques. Ils conviennent également pour les opérations d'assemblage et l'élimination de moules jusqu'à 100 °C (pendant 30 secondes maximum).
Certifications: EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX) ; Cat. II