Imprimer
Combinaisons, Tyvek® 400 Dual, CHF5a
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TDCHF5SWH3X010 TDCHF5SWHLG010 TDCHF5SWHMD010 TDCHF5SWHSM010 TDCHF5SWHXL010 TDCHF5SWH2X010
113-9710EA 1440 EUR
113-9710 113-9707 113-9706 113-9705 113-9708 113-9709
Combinaisons, Tyvek® 400 Dual, CHF5a
Vêtements à usage unique
Le vêtement Tyvek® 400 Dual associe le Tyvek® avant et le SMS non tissé arrière. L'avant en Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau mais étanche aux liquides aqueux et aérosols. Il offre une excellente protection contre les fibres et particules fines jusqu'à 1 micron.
  • Partie avant Tyvek® ultra faiblement pelucheuse
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur
  • Fermeture éclair et rabat Tyvek® pour une protection accrue
  • Capuche 3 pièces et soufflet d'ajustement optimal
  • Visage, poignets, chevilles et taille élastiqués (aux coutures)
  • Coutures externes piquées pour une meilleure protection contre la pénétration extérieure vers intérieure du vêtement
L'arrière respirant en SMS non tissé offre une protection inférieure aux particules (jusqu'à 3 microns) et éclaboussures légères à base d'eau, mais propose un niveau de confort supérieur.
La combinaison est conçue pour des applications spécifiques exigeant un haut niveau de confort tout en offrant une protection contre l'exposition frontale lors de la cuisson de briques en céramique, des opérations de fonderie et de fonte, de la peinture par pulvérisation ou de tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et des utilitaires.
Poids : 41,5/60 g/m²
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, Cat. III
Cdt: 100 per box, individually packed.