Imprimer
Raclettes pour produits alimentaires
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8300-4011 8300-4010
BURK8300-4011EA 8.7 EUR
BURK8300-4011 BURK8300-4010
Raclettes pour produits alimentaires
Raclettes
Ces raclettes fabriquées en PP blanc sont idéales pour une utilisation avec les produits alimentaires.
  • Autoclavables jusqu'à 121 °C pendant 20 minutes max.
  • Avec poignée fixe