Imprimer
Raclettes pour l'industrie
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8300-4002 8300-4001
233-0194EA 11 EUR
233-0194 BURK8300-4001
Raclettes pour l'industrie
Raclettes
Ces raclettes en PP vert sont idéales pour les applications industrielles, telles que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les produits alimentaires, la chimie et d'autres industries.
  • Autoclavables jusqu'à 121 °C pendant 20 minutes max.
  • Avec poignée fixe
  • Antistatique