Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dibenzo-24-crown-8
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₂₄H₃₂O₈ |
Numéro MDL:
MFCD00005101 Numéro CAS: 14174-09-5 EINECS: 238-027-7 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 100 - 103 °C |
Molar Mass | 448.52 g/mol |