Imprimer
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dibenzo-18-crown-6
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.11731.0005 8.11731.0050
8.11731.0005EA 47.2 EUR
8.11731.0005 8.11731.0050
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formule: C₂₀H₂₄O₆
Poids moléculaire: 360.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005098
Numéro CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 360.41 g/mol