Imprimer
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.10953.0001 8.10953.0005
8.10953.0001EA 66.2 EUR
8.10953.0001 8.10953.0005
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22)
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005112
Numéro CAS: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 262.35 g/mol