Imprimer
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
275825000 275820025
ACRO275825000EA 98.6 EUR
ACRO275825000 ACRO275820025
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22) 98%
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22)
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₄
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005112
Numéro CAS: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %