Imprimer
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadécane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane, 1-Aza-18-crown 6-Ether, 1-Aza-18-crown-6
H51065.MD H51065.03 H51065.06
H51065.MDEA 119 EUR
H51065.MD H51065.03 H51065.06
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadécane 95%
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadécane
Purity: 95% CAS No.: 33941-15-0 Molecular Formula: C12H25NO5 Formula Weight: 263.33 Melting Point: 46-49° Beilstein Reference: 1074079
Formule: C₁₂H₂₅NO₅
Poids moléculaire: 263.33 g/mol
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075466
Numéro CAS: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8