Imprimer
9-Acridone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
A15222.06 A15222.14
A15222.06EA 74 EUR
A15222.06 A15222.14
9-Acridone ≥99%
9-Acridone
Purity: 99% CAS No.: 578-95-0 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 360-362° Beilstein Reference: 7104
Formule: C₁₃H₉NO
Poids moléculaire: 195.22 g/mol
Point de fusion: 360…362 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005019
Numéro CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7