6,9-Dichloro-2-méthoxyacridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 86-38-4
Molecular Formula: C14H9Cl2NO
Formula Weight: 278.14
Melting Point: 163-165°
Beilstein Reference: 226309
Formule:
C₁₄H₉Cl₂NO Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005028 Numéro CAS: 86-38-4 EINECS: 201-666-7 |