Titane (IV) chlorure 1 M dichloromethane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachlorure de titane
Formule:
Cl₄Ti Poids moléculaire: 189.69 g/mol Point d'ébullition: 136 Point de fusion: 136.2 Densité: 1.72 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011267 Numéro CAS: 7550-45-0 EINECS: 231-441-9 UN: 2922 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,09555 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to dark brown Solution |
Titration Argentometric | 0.95 to 1.10 M |