Imprimer
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
17723.22 17723.36 17723.A3
17723.22EA 46.5 EUR
17723.22 17723.36 17723.A3
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) ≥95%
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
Purity: 95% CAS No.: 298-07-7 Molecular Formula: C16H35O4P Formula Weight: 322.43 Flash Point: 171°(340°F) Physical Form: Liquid Density: 0.965 Refractive Index: 1.4420 Appearance: Colourless pH: 2-3 Melting Point: -50° Boiling Point: 48°/12mm UN No.: 1902 MDL No.: MFCD00009492
Extraction of metals
Formule: C₁₆H₃₅O₄P
Poids moléculaire: 322.43 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.965
Point éclair: 171 °C (340 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009492
Numéro CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8 III