Imprimer
Sulfate de bis(aminoguanidinium) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20073.9015 8.20073.9050
8.20073.9015EA 0 EUR
8.20073.9015 8.20073.9050
Sulfate de bis(aminoguanidinium) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfate de bis(aminoguanidinium)
Formule: C₂H₁₄N₈O₄S
Numéro MDL: MFCD00035665
Numéro CAS: 996-19-0
EINECS: 213-628-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 170 g/l (20 °C)
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 246.24 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 1.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (25 g/l, H2O, 20 °C)