Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
A18466.18 A18466.30 A18466.09
A18466.18EA 58.6 EUR
A18466.18 A18466.30 A18466.09
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia ≥98%
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia
Purity: 98+% CAS No.: 101-61-1 Molecular Formula: C17H22N2 Formula Weight: 254.38 Flash Point: 178°(352°F) Melting Point: 85-88° Boiling Point: 155-157°/0.1mm Beilstein Reference: 479956 Merck Reference: 14,6176 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008317
Formule: C₁₇H₂₂N₂
Point d'ébullition: 155…157 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 85…88 °C
Point éclair: 178 °C (352 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008317
Numéro CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,6176