Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 43.4 EUR
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia 98%
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia
Formule: C₁₇H₂₂N₂
Point de fusion: 86…90 °C
Point éclair: 178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008317
Numéro CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %