Diméthoxyméthylvinylsilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 16753-62-1
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3950
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 3043765
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00129170
Formule:
C₅H₁₂O₂Si Point d'ébullition: 102…104 °C Densité: 0,889 Point éclair: 5 °C (41 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129170 Numéro CAS: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 ADR: 3,II |