Imprimer
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14014.36 L14014.22
L14014.36EA 85.9 EUR
L14014.36 L14014.22
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique ≥98%
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique
Purity: 98+% CAS No.: 4767-03-7 Molecular Formula: C5H10O4 Formula Weight: 134.13 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 1756385 Merck Reference: 14,3253 MDL No.: MFCD00004199
Formule: C₅H₁₀O₄
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004199
Numéro CAS: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Indice Merck: 14,3253