Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
Formule:
C₅H₁₀O₄ Poids moléculaire: 134.13 g/mol Point de fusion: 185…190 °C Point éclair: >150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004199 Numéro CAS: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |