Imprimer
Acétate de formamidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 95.3 EUR
8.14653.0100 8.14653.0500
Acétate de formamidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate de formamidine
Formule: C₃H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 104.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012866
Numéro CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C