Imprimer
Acétate de formamidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
119711000 119715000
ACRO119711000EA 74 EUR
ACRO119711000 ACRO119715000
Acétate de formamidine 99%
Acétate de formamidine
Formule: C₃H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 104.11 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Densité: 1.124 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012866
Numéro CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure