2-Iodoéthanol 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₅IO Point d'ébullition: 172…175 °C (760 mmHg) Densité: 2,205 g/cm³ Point éclair: 65 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002830 Numéro CAS: 624-76-0 EINECS: 210-861-6 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5690 to 1.5720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | copper |