Chlorure d'acétyle 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acétyle chlorure
Formule:
C₂H₃ClO Poids moléculaire: 78.5 g/mol Point d'ébullition: 50.9 Point de fusion: -112 Point éclair: 5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000719 Numéro CAS: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 2922 ADR: 8 II Indice Merck: 13,00087 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Argentometric | 0.9 to 1.1 M |