Imprimer
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 137 EUR
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle 95%
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle
Formule: C₃H₄Cl₂O
Poids moléculaire: 126.97 g/mol
Point d'ébullition: 109…111 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000862
Numéro CAS: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %