(±)-Bromure de 2-bromopropionyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 563-76-8
Molecular Formula: CH3CHBrCOBr
Formula Weight: 215.88
Flash Point:
Formule:
C₃H₄Br₂O Point d'ébullition: 48…50 °C (10 mmHg) Densité: 2,061 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000142 Numéro CAS: 563-76-8 EINECS: 209-261-7 UN: 3265 ADR: 8,II |