Imprimer
6-Éthoxy-2-mercaptobenzothiazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Ethoxybenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
L04447.06 L04447.14
L04447.06EA 85.5 EUR
L04447.06 L04447.14
6-Éthoxy-2-mercaptobenzothiazole ≥99%
6-Éthoxy-2-mercaptobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 120-53-6 Molecular Formula: C9H9NOS2 Formula Weight: 211.32 Melting Point: 196-201° Beilstein Reference: 152313
Formule: C₉H₉NOS₂
Point de fusion: 196…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467715
Numéro CAS: 120-53-6
EINECS: 204-405-5