5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 5331-91-9
Molecular Formula: C7H4ClNS2
Formula Weight: 201.70
Melting Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00005783
Formule:
C₇H₄ClNS₂ Point de fusion: 198…200 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005783 Numéro CAS: 5331-91-9 EINECS: 226-235-0 |