(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 10373-78-1
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 1909463
Formule:
C₁₀H₁₄O₂ Point de fusion: 198…202 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064160 Numéro CAS: 10373-78-1 EINECS: 233-814-1 |