Oxyde de diisopentyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 544-01-4
Molecular Formula: [(CH3)2CHCH2CH2]2O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1698014
Merck Reference: 14,5118
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008947
Formule:
C₁₀H₂₂O Point d'ébullition: 172…174 °C Densité: 0,78 Point éclair: 46 °C (115 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008947 Numéro CAS: 544-01-4 EINECS: 208-857-4 UN: 3271 ADR: 3,III Indice Merck: 14,5118 |