5-Aminobenzotriazole 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 3325-11-9
Molecular Formula: C6H6N4
Formula Weight: 134.14
Odour: Odourless
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 121262
MDL No.: MFCD00047209
Formule:
C₆H₆N₄ Point de fusion: 157…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047209 Numéro CAS: 3325-11-9 |