Imprimer
1-Aminobenzotriazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
348641000 348642500
ACRO348641000EA 107 EUR
ACRO348641000 ACRO348642500
1-Aminobenzotriazole 98%
1-Aminobenzotriazole
Formule: C₆H₆N₄
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132902
Numéro CAS: 1614-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %