3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14268-66-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 144°/16mm
Beilstein Reference: 4919
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005832
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 144 °C (16 mmHg) Point de fusion: 40…45 °C Point éclair: 142 °C (287 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005832 Numéro CAS: 14268-66-7 EINECS: 238-161-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |