Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)aniline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
171470100 171470500
ACRO171470100EA 48.8 EUR
ACRO171470100 ACRO171470500
3,4-(Methylenedioxy)aniline 97%
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 144 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 38…43 °C
Point éclair: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005832
Numéro CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown to black-brown Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %