Imprimer
Imidazolidine-2-thione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
8.20696.0250EA 54.6 EUR
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
Imidazolidine-2-thione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Imidazolidine-2-thione
Formule: C₃H₆N₂S
Poids moléculaire: 102.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005276
Numéro CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 196 - 199 °C
Molar Mass 102.16 g/mol
Bulk Density 750 - 900 kg/m3
Vapor Pressure 0.2 hPa (170 °C)
Flash Point 253 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)