Imprimer
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
118141000 118142500 118140010
ACRO118141000EA 59.7 EUR
ACRO118141000 ACRO118142500 ACRO118140010
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle 99%
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'ébullition: 156…160 °C (760 mmHg)
Densité: 1,394 g/cm³
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000144
Numéro CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Sodium fluosilicate ≤0.1 % (Na2SiF6)
Sulfite (SO2) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g
Insoluble matter ≤0.02 %