Imprimer
1-Cyclohexyléthane-1-one 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Cyclohexylethanone
B21000.14 B21000.06 B21000.22
B21000.14EA 150 EUR
B21000.14 B21000.06 B21000.22
1-Cyclohexyléthane-1-one 95%
1-Cyclohexyléthane-1-one
Purity: 95% CAS No.: 823-76-7 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 66°(151°F) Physical Form: Liquid Density: 0.917 Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -34° Boiling Point: 181-183° Beilstein Reference: 507229 MDL No.: MFCD00040418
Formule: C₈H₁₄O
Poids moléculaire: 126.2 g/mol
Point d'ébullition: 181…183 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.917
Point éclair: 66 °C (151 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040418
Numéro CAS: 823-76-7
EINECS: 212-517-0