Imprimer
4-Méthylpipérazine-1-amine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
251390250 251391000
ACRO251390250EA 67.7 EUR
ACRO251390250 ACRO251391000
4-Méthylpipérazine-1-amine 99%
4-Méthylpipérazine-1-amine
Formule: C₅H₁₃N₃
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006154
Numéro CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %