Imprimer
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B25237.03 B25237.06
B25237.03EA 34.6 EUR
B25237.03 B25237.06
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
1-Bromo-4-phenylbutane
Purity: 98% CAS No.: 13633-25-5 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Boiling Point: 131-133°/12mm MDL No.: MFCD00154988
Formule: C₁₀H₁₃Br
Point d'ébullition: 131…133 °C (12 mmHg)
Densité: 1,214
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154988
Numéro CAS: 13633-25-5