Propionate d'isopentyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₁₆O₂ Poids moléculaire: 144.21 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048611 Numéro CAS: 105-68-0 EINECS: 203-322-1 UN: 3272 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 160 °C |
Flash Point | 46 °C |
Explosion Limit | 1 %(V) |
Density | 0.869 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |