Imprimer
Palmitate de 4-nitrophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L10896.03 L10896.06
L10896.03EA 43.9 EUR
L10896.03 L10896.06
Palmitate de 4-nitrophényle ≥98%
Palmitate de 4-nitrophényle
Purity: 98+% CAS No.: 1492-30-4 Molecular Formula: C22H35NO4 Formula Weight: 377.53 Melting Point: 65-66° Beilstein Reference: 1891754
Formule: C₂₂H₃₅NO₄
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047732
Numéro CAS: 1492-30-4
EINECS: 216-084-9