Imprimer
Azide de lithium 20% dans l'eau, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
335360250 335361000
ACRO335360250EA 200 EUR
ACRO335360250 ACRO335361000
Azide de lithium 20% dans l'eau, pur
Azide de lithium
Formule: LiN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041956
Numéro CAS: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN: 3287
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %