3-Oxovalérate de méthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₀O₃ Point d'ébullition: 95…97 °C (48 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 1,03 g/cm³ Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011705 Numéro CAS: 30414-53-0 EINECS: 250-184-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |