Imprimer
Ammonium-nickel (II) sulfate hexahydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nickel ammonium sulfate hexahydraté
12519.22 12519.36
12519.22EA 59.2 EUR
12519.22 12519.36
Ammonium-nickel (II) sulfate hexahydraté
Ammonium-nickel (II) sulfate hexahydraté
CAS No.: 7785-20-8 Molecular Formula: H8N2NiO8S2.6H2O Formula Weight: 394.99 (286.90anhy) Physical Form: Large Crystals Density: 1.923 Appearance: Green Odour: Odourless Merck Reference: 14,6501 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00150260
Formule: H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O
Densité: 1,923
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150260
Numéro CAS: 7785-20-8
EINECS: 239-793-5
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,6501