Imprimer
Butyl phosphate (mixture of mono and diesters) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
8.20251.0100EA 36.9 EUR
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
Butyl phosphate (mixture of mono and diesters) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butyl phosphate (mixture of mono and diesters)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 12788-93-1
EINECS: 235-826-2
UN: 1718
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) partly soluble
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Flash Point 108.5 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester