Tri-sec-butanolate d'aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₂₇AlO₃ Poids moléculaire: 246.33 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009327 Numéro CAS: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1992 ADR: 3 (6.1) II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 246.32 g/mol |
Boiling Point | 180 - 182 °C (5 hPa) |
Vapor Pressure | 23 hPa (195 °C) |
Flash Point | 26 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 9.8 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 406 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |