Tri-sec-butanolate d'aluminium ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 95%
CAS No.: 2269-22-9
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)CH2CH3]3
Formula Weight: 246.32
Flash Point: 27°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.967
Refractive Index: 1.4390
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 200-206°/30mm
Beilstein Reference: 3910908
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009327
Formule:
C₁₂H₂₇AlO₃ Point d'ébullition: 200…206 °C (30 mmHg) Densité: 0,967 Point éclair: 27 °C (82 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009327 Numéro CAS: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1992 ADR: 3,III |